N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) 99.5%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
433831000
433831000.EA 85.8 EUR InStock
433831000.
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) 99.5%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 0.77 g/cm³
Flash-Pt: 17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008335
CAS-Nummer: 110-18-9
UN: 2372
ADR: 3 II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=e9210093b50b1e91e41cc8e0c6336f4107cc621b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge