Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
43392.30
43392.30EA 456 EUR InStock
43392.30
Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.1g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
MW: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Melting Pt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge