Dichlormethan-[D2] 99.5 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
433991000
433991000.EA 743 EUR InStock
433991000.
Dichlormethan-[D2] 99.5 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Dichlormethan-[D2]
Formel: CD₂Cl₂
Siedepunkt: 40 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000882
CAS-Nummer: 1665-00-5
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤50 ppm
D-Enrichment ≥99.4 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge