Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Propanthiol ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

unter Argon abgefüllt

43420.AE 43420.AP
43420.AEEA 27.3 EUR InStock
43420.AE 43420.AP
1-Propanthiol ≥98%
1-Propanthiol
Purity: 98% CAS No.: 107-03-9 Molecular Formula: C3H8S Formula Weight: 76.16 Flash Point: -20°(4°F) Physical Form: Liquid, Packaged under argon Density: 0.8410 Refractive Index: 1.4380 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Stench Melting Point: -113° Boiling Point: 67-68° UN No.: 2402 MDL No.: MFCD00004900


Formel: C₃H₈S
Siedepunkt: 67…68 °C
Melting Pt: –113 °C
Dichte: 0,8410
Flash-Pt: –20 °C (4 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004900
CAS-Nummer: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN: 2402
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge