Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zink(II)nitrat Hexahydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

4344-01EA 107.7 EUR InStock
4344-01 4344-05
Zink(II)nitrat Hexahydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Zink(II)nitrat Hexahydrat


Formel: ZnN₂O₆·6H₂O
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 36 °C
Dichte: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149889
CAS-Nummer: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10273
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 101.0 %
IMPORTANT: Store below 24°C (75°F). Ship in refrigerated trucks only. = 0.005 %
Assay (Zn(NO₃)₂·6H₂O) (by EDTA titrn) 99.0 - 101.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 3.5 - 5.5
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge