1-(2-Bromethyl)naphthalin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
43491.06 43491.03
43491.06EA 289 EUR InStock
43491.06 43491.03
1-(2-Bromethyl)naphthalin ≥97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Purity: 97% CAS No.: 13686-49-2 Molecular Formula: C12H11Br Formula Weight: 235.13 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Boiling Point: 237-238°1.65 MDL No.: MFCD00037737
Formel: C₁₂H₁₁Br
Siedepunkt: 237…238 °C1,65
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037737
CAS-Nummer: 13686-49-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge