Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammonium tetrathiomolybdate ≥99,95% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

43493.14 43493.06
43493.14EA 548 EUR InStock
43493.14 43493.06
Ammonium tetrathiomolybdate ≥99,95% (Metall-Basis)
Ammonium tetrathiomolybdate
Purity: 99.95% CAS No.: 15060-55-6 Molecular Formula: H8MoN2S4 Formula Weight: 260.27 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Black MDL No.: MFCD00136013


Formel: H₁₀MoN₂S₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00136013
CAS-Nummer: 15060-55-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge