Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

O-Ethylhydroxylamin Hydrochlorid 99,0-101,0% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


43504-10G 43504-1G
43504-10GEA 415 EUR InStock
43504-10G 43504-1G
O-Ethylhydroxylamin Hydrochlorid 99,0-101,0% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
O-Ethylhydroxylamin Hydrochlorid


Formel: C₂H₈ClNO
MDL Number: MFCD00012956
CAS-Nummer: 3332-29-4
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c163faaf10efb5e81c530b9bb2922d84e7b7e17d&vid=c163faaf10efb5e81c530b9bb2922d84e7b7e17d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge