n-Nonan, anhydrous 99%, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
435631000
435631000.EA 140 EUR InStock
435631000.
n-Nonan, anhydrous 99%, AcroSeal®
n-Nonane
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
MW: 128.26 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –53 °C
Dichte: 0.718 g/cm³
Flash-Pt: 31 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009574
CAS-Nummer: 111-84-2
UN: 1920
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge