m-Tolylmagnesiumchloride 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
435971000
435971000.EA 115 EUR InStock
435971000.
m-Tolylmagnesiumchloride 1 M in THF, AcroSeal®
m-Tolylmagnesiumchloride
Formel: C₇H₇ClMg
MW: 150.888 g/mol
Dichte: 0.956 g/cm³
Flash-Pt: –21 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00238749
CAS-Nummer: 121905-60-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to red to brown Solution
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M
Refractive index 1.5020 to 1.5040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..