(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
436040500
436040500.EA 322 EUR InStock
436040500.
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in Toluol, AcroSeal®
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formel: C₁₈H₂₀BNO
Siedepunkt: 111 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,95 g/cm³
Flash-Pt: 4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078440
CAS-Nummer: 112022-83-0
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to amber Liquid
Strength 0.90 to 1.10 M
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge