Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(2-Pyridylazo)resorcin ACS

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

43629.03 43629.06
43629.03EA 37.4 EUR InStock
43629.03 43629.06
4-(2-Pyridylazo)resorcin ACS
4-(2-Pyridylazo)resorcin
CAS No.: 1141-59-9 Molecular Formula: C11H9N3O2 Formula Weight: 215.21 Physical Form: Powder Melting Point: 187° dec. Beilstein Reference: 184665


Formel: C₁₁H₉N₃O₂
Melting Pt: 187 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044237
CAS-Nummer: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge