Trioctylphosphin 90%, AcroSeal®, technische Qualität
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
436461000
436461000.EA 163 EUR InStock
436461000.
Trioctylphosphin 90%, AcroSeal®, technische Qualität
Trioctylphosphin
Formel: C₂₄H₅₁P
MW: 370.64 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 48
Dichte: 0.831 g/cm³
Flash-Pt: 147 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015298
CAS-Nummer: 4731-53-7
UN: 1760
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge