Bisacrylamid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
43701.22 43701.14
43701.22EA 127 EUR InStock
43701.22 43701.14
Bisacrylamid ≥99%
Bisacrylamid
Purity: 99+% CAS No.: 110-26-9 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Physical Form: Powder Density: 1.235 Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1706297 MDL No.: MFCD00008625
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154.17 g/mol
Siedepunkt: 125
Melting Pt: >300 °C
Dichte: 1.235
Flash-Pt: 138
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge