Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aluminiumtri-sec-butanolat ≥95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen

43712.22 43712.36
43712.22EA 37.6 EUR InStock
43712.22 43712.36
Aluminiumtri-sec-butanolat ≥95%
Aluminiumtri-sec-butanolat
Packaged under Argon in resealable ChemSeal® bottles

Purity: 95% CAS No.: 2269-22-9 Molecular Formula: Al[OCH(CH3)CH2CH3]3 Formula Weight: 246.32 Flash Point: 27°(82°F) Physical Form: Liquid Density: 0.967 Refractive Index: 1.4390 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Alcohol-like Boiling Point: 200-206°/30mm Beilstein Reference: 3910908 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00009327


Formel: C₁₂H₂₇AlO₃
MW: 246.33 g/mol
Siedepunkt: 200…206 °C (30 mmHg)
Dichte: 0.967
Flash-Pt: 27 °C (82 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009327
CAS-Nummer: 2269-22-9
EINECS: 218-871-2
UN: 1992
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge