Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fluorescamin

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


43749.MC 43749.MB 43749.ME
43749.MCEA 98.1 EUR InStock
43749.MC 43749.MB 43749.ME
Fluorescamin
Fluorescamine
CAS No.: 38183-12-9 Molecular Formula: C17H10O4 Formula Weight: 278.27 Physical Form: Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless Melting Point: 155-158° MDL No.: MFCD00005928

Applications: For fluorescent detection of amino acids, peptides and proteins


Formel: C₁₇H₁₀O₄
Melting Pt: 155…158 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005928
CAS-Nummer: 38183-12-9
EINECS: 253-814-5
Merck Index: 14,4158
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge