Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetraammineplatinum(II) nitrate (≥50% Pt) ≥99,99% (Metall-Basis), Premion®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

43897.01 43897.03 43897.06
43897.01EA 96.1 EUR InStock
43897.01 43897.03 43897.06
Tetraammineplatinum(II) nitrate (≥50% Pt) ≥99,99% (Metall-Basis), Premion®
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Purity: 99.99% CAS No.: 20634-12-2 Molecular Formula: H12N6O6Pt Formula Weight: 387.21 Physical Form: Crystalline Appearance: White Melting Point: 262° dec. UN No.: UN1477 MDL No.: MFCD00011624


Formel: H₁₂N₆O₆Pt
Melting Pt: 262 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011624
CAS-Nummer: 20634-12-2
EINECS: 243-929-9
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge