Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol ≥90%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

43920.04 43920.09 43920.18
43920.04EA 39.9 EUR InStock
43920.04 43920.09 43920.18
1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol ≥90%
1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol
Purity: 90+% CAS No.: 772-38-3 Molecular Formula: C12H14 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 82°(180°F) Physical Form: Liquid Density: 0.878 Refractive Index: 1.5297 Odour: Characteristic Boiling Point: 130°/40mm UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00190197


Formel: C₁₂H₁₄
Siedepunkt: 130 °C (40 mmHg)
Dichte: 0,878
Flash-Pt: 82 °C (180 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190197
CAS-Nummer: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge