Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenylpropargylether ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

43923.03 43923.06 43923.14
43923.03EA 36.2 EUR InStock
43923.03 43923.06 43923.14
Phenylpropargylether ≥97%
Phenylpropargylether
Purity: 97% CAS No.: 13610-02-1 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Physical Form: Liquid Density: 1.030 Refractive Index: 1.5330 Appearance: Colourless to yellow Odour: Pungent Boiling Point: 89-90°/14mm MDL No.: MFCD00048107


Formel: C₉H₈O
Siedepunkt: 89…90 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,030
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048107
CAS-Nummer: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge