Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tantal, Drahtgeflecht 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


43965.GN 43965.GY
43965.GNEA 300 EUR InStock
43965.GN 43965.GY
Tantal, Drahtgeflecht 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Tantalum


Formel: Ta
MW: 180.95 g/mol
Siedepunkt: 5427
Melting Pt: 2996
Dichte: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge