Digadoliniumtrioxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
44020.14 44020.22 44020.36
44020.14EA 164 EUR InStock
44020.14 44020.22 44020.36
Digadoliniumtrioxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver
Digadoliniumtrioxid
Purity: 99.99+% CAS No.: 12064-62-9 Molecular Formula: Gd2O3 Formula Weight: 362.50 Physical Form: 20-40nm Powder Density: 7.407 Melting Point: 2330° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011026
Formel: Gd₂O₃
MW: 362.5 g/mol
Melting Pt: 2330 °C
Dichte: 7.407
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011026
CAS-Nummer: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Merck Index: 14,4326
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..