Terbium ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
44049.DH 44049.HF
44049.DHEA 1415 EUR InStock
44049.DH 44049.HF
Terbium ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈1.04g/mm, Cast rod, diameter is approximate MDL No.: MFCD00011256
Formel: Tb
MW: 158.93 g/mol
Siedepunkt: 3041
Melting Pt: 1356
Dichte: 8.27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011256
CAS-Nummer: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Merck Index: 12,09300
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge