Ytterbium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
44057.09 44057.18
44057.09EA 103 EUR InStock
44057.09 44057.18
Ytterbium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Ytterbium(III)bromid Hydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 15163-03-8 Molecular Formula: YbBr3.xH2O Formula Weight: 412.77(anhy) Physical Form: Lump
Formel: Br₃Yb·H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049613
CAS-Nummer: 15163-03-8
EINECS: 237-350-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge