L(+)-Ascorbinsäure ≥99,0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4407-04EA 462.41 EUR InStock
4407-04
L(+)-Ascorbinsäure ≥99,0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
L(+)-Ascorbinsäure
Crystals.
Formel: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Siedepunkt: 553
Melting Pt: 190…192 °C
Dichte: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=e9963b7e48d8cc75fd20930e6d7ca169a79163fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
ACS - Assay (C₆H₈O₆) ≥99.0 %
ACS - Appearance (colorless or white to slightly yellow crystals) Passes Test
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Residue on Ignition ≤0.10 %
Specific Rotation, [Å]²⁵^D(c=10 in water)(+) 20.5 - 21.5 Degree
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..