Bis(2-methoxyethyl)phthalat ≥96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
44089.18
44089.18EA 34.9 EUR InStock
44089.18
Bis(2-methoxyethyl)phthalat ≥96%
Bis(2-methoxyethyl)phthalat
Purity: 96% CAS No.: 117-82-8 Molecular Formula: C14H18O6 Formula Weight: 282.29 Flash Point: 185°(365°F) Physical Form: Liquid Density: 1.17 Refractive Index: 1.503 Appearance: Colourless Boiling Point: 340° Beilstein Reference: 2056929 MDL No.: MFCD00042842
Formel: C₁₄H₁₈O₆
Siedepunkt: 340 °C
Dichte: 1,17
Flash-Pt: 185 °C (365 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042842
CAS-Nummer: 117-82-8
EINECS: 204-212-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge