Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Rührblätter mit glatten Enden

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

441-0248EA 12.2 EUR InStock
441-0248 441-0249 441-0250 441-0251 441-0252
VWR®, Rührblätter mit glatten Enden
Rührer Rührflügel
PTFE. Rührflügel passen zum PTFE-Rührschaft; Lochdurchmesser 6,5 mm, 3,2 mm stark. Inert und kratzfest. Die glatte Oberfläche reduziert Kontamination und erleichtert das Reinigen.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge