KPG-Rührer mit seitlichem Rührblatt
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
06307201 06307010 06307003 06307301 06307303 06307305 06307311 06307001 06307005 06307008 06307011 06307013 06307015 06307205 06307208 06307210 06307211 06307213 06307215 06307310 06307400
441-9670EA 69.7 EUR InStock
441-9670 441-9679 441-9683 LENZ06307301 LENZ06307303 LENZ06307305 LENZ06307311 441-1000 441-1001 441-1002 441-1003 441-1004 441-1005 LENZ06307205 LENZ06307208 LENZ06307210 LENZ06307211 LENZ06307213 LENZ06307215 LENZ06307310 LENZ06307400
KPG-Rührer mit seitlichem Rührblatt
Rührer Rührwerkzeuge
DURAN® Glas, mit PTFE-Rührblatt und PTFE-Sicherungsschraube Schaft (10 mm Ø). Die Länge der geschliffenen und polierten Lauffläche des Schafts beträgt 160 mm.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge