Rührwerkzeuge für Überkopfrührer, 3-flügelig
Lieferant: IKA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0477700 0477800 1295900 1296000 2343600
441-2913EA 365 EUR InStock
441-2913 441-2914 441-2912 441-2911 441-2125
Rührwerkzeuge für Überkopfrührer, 3-flügelig
Rührer Rührwerkzeuge
Edelstahl, rostfrei (Ausnahme 441-2125: Mit PTFE-Beschichtung). Ansaugen des Mischguts von oben nach unten. Minimale Scherkräfte.
  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Drehzahl
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge