Rührer mit Rührverschluss, komplett
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
06310000 06310503 06310501 06310505 06310502 06310506 06310504 06310507
441-9711EA 265 EUR InStock
441-9711 LENZ06310503 441-0383 LENZ06310505 LENZ06310502 441-0385 441-0384 441-0386
Rührer mit Rührverschluss, komplett
Rührer Rührwerkzeuge
DURAN® Borosilikatglas, PTFE-Rührblatt und PTFE-Sicherungsschraube. Gasdichter Verschluss für Vakuum-Rührapparaturen bis 10-3 mbar bei Dauerbelastung bis max. 800 min-1.
  • Für Rundkolben von 250 - 2000 ml geeignet
  • Mit Schraubkappe, PP, GL 25
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge