Magnetrührstäbe, konisch
Lieferant: COWIE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
001.1915 001.1920 001.1925 001.1930 001.1935 001.1940 001.1950 001.1960 001.1970 001.1980 001.1910 001.1945
442-9615EA 9 EUR InStock
442-9615 442-9620 442-9625 442-9630 442-0066 442-9640 442-9650 442-9660 442-9670 442-9680 442-9610 442-0067
Magnetrührstäbe, konisch
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-beschichteter starker Alnico V Magnetkern. Glatte Oberfläche. Die Rührbewegung ähnelt der Rührbewegung von ovalen Rührstäben oder Rührstäben mit festem Drehpunkt.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit, geeignet für Hoch- und Niedrigtemperaturanwendungen (–200 bis +280 °C)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge