VWR®, Magnetrührstäbchen, zylindrisch
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
442-4520EA 30.6 EUR InStock
442-4520 442-4521 442-4522 442-4523 442-4524 442-4525 442-4530 442-4527 442-4528 442-4529 442-0259 442-0260 442-0261 442-0295
VWR®, Magnetrührstäbchen, zylindrisch
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter, starker Alnico V-Magnetkern. Abgerundete, glatte Oberfläche.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig, für hohe und niedrige Temperaturen geeignet (−200 bis +280 °C)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge