VWR®, Magnetrührstäbchen, oval
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
442-0401EA 33.7 EUR InStock
442-0401 442-0402 442-0403 442-0404 442-0405 442-0406 442-0407 442-0408 442-0409 442-0410
VWR®, Magnetrührstäbchen, oval
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter Alnico V-Magnetkern. Glatte Oberfläche. Speziell geeignet für Rühraufgaben in Rundkolben.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge