VWR®, Magnetrührstäbchen, mit Kreuzkopf
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
442-0411EA 36.6 EUR InStock
442-0411 442-0412 442-0413 442-0414 442-0415 442-0416 442-0417 442-0418 442-0419 442-0420 442-0421 442-0422
VWR®, Magnetrührstäbchen, mit Kreuzkopf
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter, starker Alnico V-Magnetkern. Glatte Oberfläche. Speziell für kleine Rührgefäße, besonders effektive Rührwirkung.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge