Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Magnetrührstäbchen, hantelförmig

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

442-0474EA 117 EUR InStock
442-0474 442-0475 442-0476 442-0477 442-0478 442-0479 442-0480 442-0481
VWR®, Magnetrührstäbchen, hantelförmig
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter Alnico V-Magnetkern. Glatte Oberfläche. Sehr gute Zentrierung, geringe Auflagefläche und hohe Turbulenzen auch bei niedrigen Drehzahlen. Scheibendurchmesser 20 mm. Stabdurchmesser 8 mm.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)

Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie reines PTFE.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge