VWR®, Entferner für Magnetrührstäbe
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
442-0523EA 23.1 EUR InStock
442-0523 442-0524 442-0525 442-0526
VWR®, Entferner für Magnetrührstäbe
Rührer Rührwerkzeuge
PTFE-ummantelter, starker Alnico V-Magnetkern. Zum Entfernen von Rührmagneten aus Gefäßen aller Arten.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig: Für hohe und niedrige Temperaturen geeignet (−200 bis +280 °C)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge