VWR® VS-CV, Magnetrührer
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
442-0550EA 561 EUR InStock
442-0550 442-0551 442-0556 442-0557 442-0562 442-0563
VWR® VS-CV, Magnetrührer
Rührer Magnetrührer
Kompakter Rührer mit chemikalienbeständiger Keramikplatte. Das erhöhte Bedienfeld hilft, Spritzer zu vermeiden. Mit Befestigungsmöglichkeit für Stativstäbe.
  • Leistungsfähiger Motor
  • Starke Magnethaftung verhindert ein Entkoppeln des Rührstäbchens
  • Rückgekoppelte Mikroprozessorsteuerung zur Konstanthaltung der Drehzahl
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge