Magnetrührer, Topolino
Lieferant: IKA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3368000
442-0601EA 144 EUR InStock
442-0601
Magnetrührer, Topolino
Rührer Magnetrührer
Mini-Magnetrührer mit langlebigem bürstenlosen Motor zum Mischen kleiner Mengen.
  • Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich
  • Leistungsstarke Magnete für kräftige Magnetkupplung
  • Einsatz bei 5 bis 40 °C (80 % relative Luftfeuchtigkeit) in einem Brutschrank oder im Kühlraum möglich
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..