Magnetrührer, cuvetteMIXdrive 1
Lieferant: 2MAG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
40400 90100 90150 90140
442-0812EA 309 EUR InStock
442-0812 442-0767 TMAG90150 TMAG90140
Magnetrührer, cuvetteMIXdrive 1
Rührer Magnetrührer
Dieser Miniaturrührer für Küvetten ist ideal für die Systemintegration z. B. in Photometern. Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser-, keim- und staubdicht. Betriebstemperaturen bis zu 50 °C. Gewinde M1.4 integriert an der Unterseite.
  • Wartungs- und verschleißfreier Induktionsantrieb
  • Ruckfreies Mischen
  • In Wasser- und Ölbäder eintauchbar
  • Geeignet für CO₂-Inkubatoren
IP-Schutzklasse: IP 68.
MIXcontrol eco (externe Steuereinheit bitte separat bestellen). Drehzahlbereich: 120 - 1200 min⁻¹.
Kunststoffgeformte Steuereinheit zum Anschluss von einem Magnetrührer der Serie MIXdrive.
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs.
IP protection class: IP 20
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse: IP 20
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge