Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Magnetrührer, Serie MIXdrive

Lieferant: 2MAG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

40300 40301 40303 40201 40101 40001 40302
442-0796EA 259 EUR InStock
442-0796 442-0797 442-0798 442-0795 442-0794 442-0793 TMAG40302
Magnetrührer, Serie MIXdrive
Rührer Magnetrührer
Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser-, keim- und staubdicht. Betriebstemperaturen in der Basisversion bis zu 50 °C, in der HT-Version bis zu 95 °C bei Eintauchen in Wasserbäder, bis zu 200 °C in Öfen. M4-Gewinde ist in die Edelstahlbodenplatte integriert (nur bei MIXdrive 1 XS Basisversion).

  • Wartungs- und verschleißfreier Induktionsantrieb
  • 100% synchronisiertes ruckfreies Rühren
  • In Wasser- und Ölbäder eintauchbar
  • Geeignet für CO₂-Inkubatoren

IP-Schutzklasse: IP 68

Externe Steuereinheit (muss separat bestellt werden):
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitalanzeige für Drehzahleinstellung (MIXcontrol 20)

MIXcontrol 20. Drehzahlbereich: 100 bis 1600 min -1:
Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss eines MIXdrive Rührers. Nur für MIXdrive 1 oder 1 HT. Leistungseinstellung in 4 Stufen (25/50/75/100%), nicht geeignet für die Verwendung von MIXdrive in Inkubatoren.

MIXcontrol eco. Drehzahlbereich: 120 bis 1200 min-1:
Kunststoffgeformte Steuereinheit zum Anschluss eines MIXdrive Rührers. QuickSet, Speicherfunktion und Anzeige.

Zertifizierungen: IP-Schutzklasse: IP 20

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge