Magnetrührer, Serie MIX
Lieferant: 2MAG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30001 30101 30001_UK 30001_CH
442-0749EA 726 EUR InStock
442-0749 442-0799 442-0751 442-0750
Magnetrührer, Serie MIX
Rührer Magnetrührer
Extrem flacher Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse. Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
  • Ruckfreies Mischen
  • SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
MIX 1: Wartungs- und verschleißfreier Induktionsantrieb
Geeignet für viskose Medien
4-Stufen-Leistungseinstellung des Rührers: 5/10/15/20 W
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und Leistungseinstellung
MIX 1 eco: Geeignet für aggressive Medien.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse: IP 65
Lieferumfang: MIX 1 eco wird mit kleinem Netzteil mit EU-, UK- und CH-Stecker geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge