Mehrstellen-Magnetrührer, Serie MIX
Lieferant: 2MAG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30015_UK 30115_UK 30115_CH 30404_CH 30404_UK 30015_CH 30015 30006_UK 30006_CH 30006 30115 30404
442-0757EA 1610 EUR InStock
442-0757 442-0802 442-0801 442-0807 442-0808 442-0756 442-0755 442-0754 442-0753 442-0752 442-0800 442-0806
Mehrstellen-Magnetrührer, Serie MIX
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Extrem flacher Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse. Betriebstemperaturen bis 50 °C.
  • Wartungs- und verschleißfreier Induktionsantrieb
  • 100% synchronisiertes ruckfreies Rühren
  • SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
  • Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
  • Digitalanzeige für Drehzahleinstellungen
MIX 4 MS: Vier einzeln gesteuerte Rührpositionen, synchroner Drehzahlmodus für alle Positionen
Individuelle und unabhängige Drehzahleinstellung für jeden Rührantrieb (Master-Slave-Technologie)
Ein/Aus-Funktion
MIX 6 und MIX 15: 4-Stufen-Leistungseinstellung des Rührers: 5/10/15/20 W
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Digitale Anzeige für Drehzahl- und Leistungseinstellung
MIX 15 eco: Wartungs- und verschleißfreier Induktionsantrieb
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Digitale Anzeige für Drehzahl- und Leistungseinstellung
IP protection class: IP 64
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse: IP 65
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge