Magnetrührer, maxMIX
Lieferant: 2MAG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30501_UK 30501_CH 30501
442-0811EA 2086 EUR InStock
442-0811 442-0810 442-0809
Magnetrührer, maxMIX
Rührer Magnetrührer
Robuster Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien. Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
  • Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße
  • SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
  • QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
  • Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
  • Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
  • Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 20 - 99 Sekunden)
IP-Schutzklasse: IP 65
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse: IP 65
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge