Magnetrührer für Zellkulturen, bioMIX 1
Lieferant: 2MAG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
85001_UK 85001_CH 85001
442-0836EA 822 EUR InStock
442-0836 442-0835 442-0834
Magnetrührer für Zellkulturen, bioMIX 1
Rührer Magnetrührer
Extremflache Rührsysteme zum sorgfältigen Mischen von Zellkulturen. Geeignet für Kulturkolben mit Spinning-Propeller- und Spinning-Kugelsystemen. Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser- und keimdicht. Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
  • Ruckfreies Mischen
  • SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
  • 10-Stufen-Leistungseinstellung des Rührers: 10 - 100%
  • QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
  • Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
  • Digitale Anzeige für Drehzahl- und Leistungseinstellung
  • Geeignet für viskose Nährmedien
IP-Schutzklasse: IP 64.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge