Heizblöcke DrySyn®, DrySyn® Vortex
Lieferant: ASYNT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ADS11
442-0871EA 9060 EUR InStock
442-0871
Heizblöcke DrySyn®, DrySyn® Vortex
Rührer Rührwerke
Zur Durchführung von drei Reaktionen unter Verwendung von nur einem Rührwerk
  • Kann mit allen Standard-Magnetrührer mit Heizung oder selbstständig verwendet werden
  • Hervorragende Rühreigenschaften für viskose Lösungen
  • Kompatibel mit Einsätzen für das DrySyn Multi System, zur Aufnahme von jeweils 3 Kolben von 100 ml, 250 ml und 500 ml
  • Kompatibel mit Standard-Laborrundkolben
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge