VWR®, Magnetrührer, lab disc
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
442-0883EA 293 EUR InStock
442-0883
VWR®, Magnetrührer, lab disc
Rührer Magnetrührer
Sehr flacher, kompakter Magnetrührer ohne bewegliche Teile. Wechselt die Drehrichtung alle 30 Sekunden automatisch, wodurch eine optimale Durchmischung erzielt wird.
  • Wählbarer Drehrichtungswechsel
  • Verschleißfreier Antrieb
  • Aufstellfläche und Gehäuse aus chemisch widerstandsfähigen Materialien
  • Rutschfester, sicherer Stand
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 65
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 65
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten: Zwei Becher (150 ml) und drei Magnetrührstäbchen (10 mm, 20 mm, 30 mm).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge