Laborschüttler, reziprok, HS 501 digital
Lieferant: IKA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2527000 2527003 2527032 25002982 25004433 25004443
444-2701EA 0 EUR InStock
444-2701 444-0508 444-0509 442-1184 442-1190 442-1193
Laborschüttler, reziprok, HS 501 digital
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Flacher Laborschüttler mit Digitalanzeige und großer Auflagefläche. Dauerbetrieb auch unter extremen Belastungen. Ideal für alle liegenden Gefäße wie z.B. Scheidetrichter und Anwendungen wie Extraktionen. Große Auswahl optionaler Schüttelaufsätze für eine Vielzahl unterschiedlicher Gefäße.
  • Stufenlos einstellbare Drehzahlsteuerung
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Zeitschaltuhr (0 bis 56 min)
  • Elektronische Drehzahlregelung
  • Verwendung bei 5 bis 50 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränke oder Kühlräumen
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Zubehörinformationen: Der Schüttler HS 501 digital bietet Platz für max. 50× 25-ml-, 48× 50-ml-, 25× 100-ml-, 16× 250-ml- oder 12× 500-ml-Kolben.
Bestellinformation: Aufsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten. Erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge