Ubbelohde-Viskosimeter, Cannon-Fenske
Lieferant: SI Analytics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
285402124 285402132 285402149 285402157 285402165 285402173 285402181 285402198 285402202 285402219 285402227
442-1195EA 378 EUR InStock
442-1195 442-1196 442-1197 442-1198 442-1199 442-1217 442-1218 442-1219 442-1228 442-1229 442-1230
Ubbelohde-Viskosimeter, Cannon-Fenske
Viskosimeter Kapillarviskosimeter
Diese Kapillarviskosimeter sind für automatische Messungen in Routineanwendungen kalibriert.
Zertifizierungen: ISO/DIS 5105, ASTM D 2515, D 446.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge