Mehrstellenmagnetrührer, mit Fernbedienung
Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
50088111 50088091 50088077 50088078 50088070 50088030 50088034 50088036 50088025 50088009 50088011 50088027 50088031 50088074
442-3323EA 2480 EUR InStock
442-3323 442-3371 442-3372 442-3373 442-3324 442-3381 442-3382 442-3383 442-3222 442-3392 442-3393 442-3111 442-3112 442-3113
Mehrstellenmagnetrührer, mit Fernbedienung
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Kompakte Magnetrührer mit VARIOMAG Antrieb, hermetisch versiegelt in beständigem Edelstahlgehäuse (MINI Einheiten bestehen aus Kunststoff). MINI Rührer können aufgrund ihrer Größe ideal in analytische Instrumente, Küvettenhalter oder Photometer integriert werden. Diese Kunststoffeinheiten sind jedoch nicht für die direkte Verwendung im Wasserbad konzipiert. Die Einheiten haben bis zu 60 Rührstellen. TELEMODUL 20 C verfügt über 4 Leistungseinstellungen: 25%; 50%; 75% und 100% und kann 3 Programme speichern; TELEMODUL 40 C verfügt über 10 verschiedene Leistungseinstellungen von 10% bis 100% und eine RS232-Schnittstelle.
  • Fernbedienung durch ein separates Steuergerät
  • Kann bei -10 bis +56 °C (100% relative Luftfeuchtigkeit), in einem Inkubator oder Kühlraum* mit dem Steuergerät von TELEMODUL 40 C bedient werden
  • Eintauchrührer (außer MINI) eignet sich ideal für die direkte Verwendung im Wasserbad bei bis zu +50 °C (MICRO Einheiten bis zu +95 °C)
  • Enthält TELEMODUL Steuergerät, entweder 7 W (Standard), TELEMODUL 20 C oder TELEMODUL 40 C mit 20 bzw. 40 W
  • Die gleichzeitige Steuerung mehrerer Einheiten mit synchronisierter Drehzahl und identischen Betriebsbedingungen kann durch den optionalen Verteiler (Tischmodell) erreicht werden
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 68
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 68
Lieferumfang: Inkl. Steuergeräte (wie angegeben).
Achtung! Bitte beachten: * MICRO 20 kann bei -10 bis +120 °C (in trockener Luft) verwendet werden
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge