Rührer, Polypropylen
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
428 430 431 432
442-4100EA 43.6 EUR InStock
442-4100 441-9511 442-4120 442-2121
Rührer, Polypropylen
Rührer Rührwerkzeuge
Flügel aus PP, an einem PP-beschichteten Stahlstab befestigt.
  • Autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge