Rührspatel
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
136100
442-4161EA 36 EUR InStock
442-4161
Rührspatel
Spatel
HDPE-gekapselter Stahlkern. Rührspatel mit unterschiedlich gestalteten spatelförmigen Enden (ca. 16 mm breit).
Stahlkern Ø: 7 mm.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge